Learn More
Acide 3-perfluoroheptylpropanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid |
| CAS | 812-70-4 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C10 H5 F15 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Decanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluoro-, Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid, 7:3 FTCA |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H5F15O2/c11-4(12,2-1-3(26)27)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h1-2H2,(H,26,27) |
| SMILES | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadécafluorodécanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 442.12 |
| Afficher plus |