Learn More
3-Phenanthrol, TRC
Code produit 30012236
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012236 2.5 mg 2.50mg
30012729 5 mg 5mg
30009723 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012236 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2950102.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-87-8
Formule moléculaire C14 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Synonyme 3-Phenanthrenol, 3-Hydroxyphenanthrene, NSC 30984;
Nom IUPAC phenanthren-3-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenanthrene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10O/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9,15H
Poids de la formule 194.0732
Pourcentage de pureté >95%