Learn More
3-Phenoxyaniline, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxyaniline |
| CAS | 3586-12-7 |
| Formule moléculaire | C12H11NO |
| Numéro MDL | MFCD00041891 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | NC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |