Learn More
3-Phénoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438107 100 g 100g
11418107 5 g 5g
11428107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17495.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3586-12-7 | C12H11NO | 185.23 g/mol
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3?-bromopropionamide. It is also used in the design, synthesis and evaluation of potential inhibitors of HIV gp120-CD4 interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-phénoxyaniline est utilisée pour la préparation du 4-phénoxyaniline-3′-bromopropionamide. Il est également utilisé pour la conception, la synthèse et l’évaluation des inhibiteurs potentiels des interactions HIV gp120-CD4 .
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3586-12-7
Numéro MDL MFCD00041891
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxyaniline
Point de fusion 35°C to 37°C
Densité 1.1583
Point d’ébullition 329°C to 330°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C12H11NO
Indice de réfraction 1.1583
Quantité 100 g
Synonyme benzenamine, 3-phenoxy, 3-aminodiphenyl ether, aniline, m-phenoxy, m-phenoxyaniline, m-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxyphenylamine, unii-k14xxp3gja, k14xxp3gja, 3-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxy aniline
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)N
Nom IUPAC 3-phénoxyaniline
Poids moléculaire (g/mol) 185.23
CID PubChem 77135
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 98%