Learn More
3-Phenoxyanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465207 25 g 25g
15455207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32482.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1655-68-1 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1655-68-1
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00455605
Clé InChI CBVXNDCIOLXDFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74252
Nom IUPAC 1-méthoxy-3-phénoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxyanisole
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.579
Quantité 25 g
Synonyme benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 97%