Learn More
3-Phenoxybenzaldehyde, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxybenzaldehyde |
| CAS | 39515-51-0 |
| Formule moléculaire | C13H10O2 |
| Numéro MDL | MFCD00003353 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | C1=C(C=CC=C1OC2=CC=CC=C2)C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.22 |
| Pourcentage de pureté | 95% |