Learn More
3-Phénoxybenzaldéhyde-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| CAS | 1330277-43-4 |
| Formule moléculaire | C13H5D5O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | m-(Phenyloxy)benzaldehyde-d5, m-Phenoxybenzaldehyde-d5, 5-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1OC2=CC=CC(C=O)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.25 |
| Poids de la formule | 203.0995 |