Learn More
Acide 3-phénoxybenzènebronique, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495637 250 mg 250mg
15485637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32879.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 221006-66-2 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
The extensive use of products containing PBDEs has resulted in the release of 3-Phenoxybenzeneboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’utilisation intensive de produits contenant des PBDE a entraîné la libération d’acide 3-phénoxybenzène boronique.
Solubilité
Légèrement soluble.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221006-66-2
Formule moléculaire C12H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
Numéro MDL MFCD07780272
Clé InChI LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
CID PubChem 10130574
Nom IUPAC Acide3-phénoxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 138°C to 143°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble.
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté ≥97%