Learn More
Chlorure de 3-phénoxybenzoyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10698283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10698283 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10263193 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10698283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57102CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3586-15-0
Formule moléculaire C13H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 232.663
Numéro MDL MFCD03424712
Clé InChI TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
CID PubChem 2760341
Nom IUPAC Chlorure de 3-phénoxybenzoyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzoyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 232.67
Pourcentage de pureté 97%