Learn More
Alcool 3-phénoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409913 10 g 10g
11419913 50 g 50g
11429913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13008.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-35-2
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00004636
Clé InChI KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
CID PubChem 26295
ChEBI CHEBI:62527
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzyl alcohol
Point de fusion 4°C to 7°C
Densité 1.149
Point d’ébullition 300°C
Point d’éclair 186°C (366°F)
Indice de réfraction 1.593
Quantité 10 g
Beilstein 475312
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Phenoxybenzyl alcohol