Learn More
Alcool 3-phénoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10436042 5 g Flacon en verre 5g
10792031 25 g Flacon en verre 25g
10307510 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10436042 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 183770050
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-35-2
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00004636
Clé InChI KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
CID PubChem 26295
ChEBI CHEBI:62527
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzyl alcohol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore ou blanc
Densité 1.1456g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 309°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5OC6H4CH2OH
Indice de réfraction 1.5920 to 1.5940
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.1456
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide ou liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.