Learn More
Alcool 3-phénoxybenzylique, TRC
Code produit 30179520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179520 25 g 25g
30179209 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP22805025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13826-35-2
Formule moléculaire C13 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Synonyme Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthanol
SMILES OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzyl alcohol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Poids de la formule 200.0837