Learn More
Chlorure de 3-phénoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427607 25 g 25g
11407607 1 g 1g
11417607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15670.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53874-66-1
Formule moléculaire C13H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 218.68
Numéro MDL MFCD00040866
Clé InChI QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
CID PubChem 93291
Nom IUPAC 1-(Chlorométhyl)-3-phénoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzyl chloride
Densité 1.189
Point d’ébullition 141°C to 142°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.591
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2212101
Poids de la formule 218.69
Pourcentage de pureté 97%