Learn More
Chlorhydrate de 3-phénoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694775 1 g Flacon en verre ambré -
10546534 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10694775 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC57163DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 376637-85-3
Formule moléculaire C13H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 235.711
Numéro MDL MFCD07781045
Clé InChI WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 17749849
Nom IUPAC (3-phénoxyphényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.71
Pourcentage de pureté 97%