Learn More
3-(phénoxyméthyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10328883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328883 1 g Flacon en verre ambré 1g
10162934 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10328883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63604DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 104508-27-2
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD09025913
Clé InChI KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
CID PubChem 21288517
Nom IUPAC 3-(phénoyyméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%