Learn More
Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10537664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10537664 5 g Flacon en verre ambré -
10316474 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10021534 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10537664 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63601DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 31719-75-2
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Clé InChI URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
CID PubChem 3729884
Nom IUPAC Acide 3-(phénoxyméthyl)benzoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 97%