Learn More
3-Acide phénoxyphénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323216 1 g 1g
11333216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12524.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 32852-81-6 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32852-81-6
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Numéro MDL MFCD00016826
Clé InChI LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxyphenylacetic acid, 2-3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3-phenoxy, 3-phenoxyphenylaceticacid, m-phenoxyphenylacetic acid, acmc-20a35b, 3-phenoxybenzeneacetic acid, 3-phenoxyphenyl-acetic acid
CID PubChem 141749
Nom IUPAC 2-(3-phénoxyphényl) acide acétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxyphenylacetic acid
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 1 g
Beilstein 2730540
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 98%