Learn More
3-Phénoxyphénylacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 51632-29-2 |
| Formule moléculaire | C14 H11 N O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| SMILES | N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(3-phénoxyphényl)acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.24 |
| Poids de la formule | 209.0841 |