Learn More
Acide 3-phénoxyphénylboronique, Thermo Scientific™
Código de producto. 10811891
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10811891 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10811891 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MAY00180DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-phenoxyphenylboronic acid
CAS 221006-66-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H11BO3
Numéro MDL MFCD07780272
Quantité 1 g
Synonyme 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
Clé InChI LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nom IUPAC Acide3-phénoxyphényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 214.03
CID PubChem 10130574
Poids de la formule 214.03
Pourcentage de pureté 97%