Learn More
Acide 3-phénoxypropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473438 25 g 25g
11453438 1 g 1g
11463438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17842.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7170-38-9 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7170-38-9
Formule moléculaire C9H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 165.17
Numéro MDL MFCD00002769
Clé InChI BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
CID PubChem 81596
Nom IUPAC Acide 3-phénoxypropanoïque
SMILES [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxypropionic acid
Point de fusion 96°C to 99°C
Point d’ébullition 243°C to 245°C
Quantité 25 g
Beilstein 1638040
Poids de la formule 166.17
Pourcentage de pureté ≥98%