Learn More
3-Bromure de Phénoxypropyle, TRC
Code produit 30414941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414941 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31887025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxypropyl Bromide
CAS 588-63-6
Formule moléculaire C9H11BrO
Quantité 25 g
Synonyme 3-Bromopropoxy)benzene, 1-Bromo-3-phenoxypropane, 3-Bromo-1-phenoxypropane3-Bromopropyl Phenyl Ether, 3-Phenoxy-1-bromopropane, 3-Phenoxypropyl BromideNSC 2641, gamma-Phenoxypropyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMILES BrCCCOc1ccccc1
Nom IUPAC 3-bromopropoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Poids de la formule 213.9993