Learn More
3-phénoxytoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494967 100 g 100g
11484967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21899.22
CAS: 3586-14-9 | C13H12O | 184.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3586-14-9
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.24
Numéro MDL MFCD00008531
Clé InChI UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wr
CID PubChem 19165
Nom IUPAC 1-Méthyl-3-phénoxybenzène
SMILES CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxytoluene
Densité 1.052
Point d’ébullition 271°C to 273°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 100 g
Beilstein 2045714
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 97%