Learn More
(3-Phényl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10789205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10789205 1 g Flacon en verre ambré 1g
10133224 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10789205 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76913DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 90564-77-5
Formule moléculaire C9H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 175.191
Numéro MDL MFCD06166274
Clé InChI QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
CID PubChem 4894507
Nom IUPAC (3-phényl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%