Learn More
3-Phényl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429633 5 g 5g
11419633 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12427.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3414-94-6 | C8H7N3S | 177.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3414-94-6
Formule moléculaire C8H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 177.23
Numéro MDL MFCD00051814
Clé InChI JRLMMJNORORYPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-phenyl-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-phenyl-s-triazole-3-thiol, 5-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl, 1,4-dihydro-5-phenyl-3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2-fenil-5-mercapto-1,3,4-triazolo italian, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,4-dihydro-5-phenyl
CID PubChem 698268
Nom IUPAC 5-phényl-1,2-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione
SMILES S=C1NNC(=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Point de fusion 253°C to 258°C
Quantité 5 g
Beilstein 135556
Poids de la formule 177.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%