Learn More
3-Phényl-1-butanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenyl-1-butanol |
| CAS | 2722-36-3 |
| Formule moléculaire | C10H14O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | gamma-Methylbenzenepropanol, (±)-3-Phenyl-1-butanol, 3-Methyl-3-phenyl-1-propanol, 3-Phenylbutanol, 3-Phenylbutyl alcohol, ENT 11558 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCO)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 3-phénylbutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
| Poids de la formule | 150.1045 |