Learn More
3-Phényl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409943
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409943 250 g 250g
11499933 1000 g 1000g
11419943 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13022.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 3-phényl-1-propanol a un parfum naturel et possède des propriétés antimicrobiennes contre les bactéries et les moisissures. Il est utilisé en association avec l’héliotropine ou le pipéronal comme conservateur pour les produits cosmétiques. Ses dérivés d’ester sont utilisés comme composant des parfums dans les compositions de fleurs fraîches, comme le lilas, l’hyacinthe et le muguet en raison de son odeur balsamique. C’est également une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-97-4
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002950
Clé InChI VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
CID PubChem 31234
Nom IUPAC 3-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propanol
Point de fusion -18°C
Densité 1.004
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.526
Quantité 250 g
Beilstein 1857542
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 99%