Learn More
3-phényl-1-propylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765601 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10765601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130880250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propylamine
Note relative au nom 98%
CAS 2038-57-5
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 221°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H13N
Formule linéaire C6H5(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.5240 to 1.526
Numéro MDL MFCD00008224
Quantité 25 g
Beilstein 12, 1145
Gravité spécifique 0.95
Synonyme 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
Clé InChI LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 3-phénylpropan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
CID PubChem 16259
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenyl-1-propylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.