Learn More
Ester de pinacol d’acide 3-phényl-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482200 5 g 5g
11472200 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482200 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28985.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329685-40-7
Formule moléculaire C15H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.16
Numéro MDL MFCD09953505
Clé InChI HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 15605871
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(3-phénylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.16
Pourcentage de pureté 97%