Learn More
3-phényl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450388 5 g 5g
15460388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53500.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-phényl-1-propyne est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse du 4-phényl-2-butyn-1-ol. Il est également utilisé dans la préparation des bêta-hydroxytriazoles et des indoles.
Remarques
Incompatible avec les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-11-2
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.163
Numéro MDL MFCD00134431
Clé InChI NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
CID PubChem 575753
Nom IUPAC Prop-2-ynylbenzène
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propyne
Note relative au nom stabilized
Densité 0.934
Point d’ébullition 75°C (20 mmHg)
Point d’éclair 52°C (126°F)
Formule linéaire C6H5CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.526
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Phenyl-1-propyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Phenyl-1-propyne
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.