Learn More
3-phényl-1-propyne, 97 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460388 25 g 25g
15450388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53500.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10147-11-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
3-Phenyl-1-propyne is used as a starting material in the synthesis of 4-phenyl-2-butyn-1-ol. It is also used in the preparation of beta-hydroxytriazoles and indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-phényl-1-propyne est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse du 4-phényl-2-butyn-1-ol. Il est également utilisé dans la préparation des bêta-hydroxytriazoles et des indoles.
Remarques
Incompatible avec les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-11-2
Formule moléculaire C9H8
Poids moléculaire (g/mol) 116.163
Numéro MDL MFCD00134431
Clé InChI NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1-propyne, 2-propynyl benzene, benzylacetylene, prop-2-yn-1-ylbenzene, benzene, 2-propynyl, propargylbenzol, propargylbenzene, benzyl acetylene, 3-phenyl-propyne, 3-phenyl-1-propyn
CID PubChem 575753
Nom IUPAC Prop-2-ynylbenzène
SMILES C#CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-1-propyne
Note relative au nom stabilized
Densité 0.934
Point d’ébullition 75°C (20 mmHg)
Point d’éclair 52°C (126°F)
Formule linéaire C6H5CH2C≡CH
Indice de réfraction 1.526
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 97%