Learn More
3-Phényl-1H-pyrazol-5-amine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10196782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10196782 50 g Flacon en verre ambré 50g
10039271 1 g Flacon en verre ambré 1g
10049271 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10196782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00060EE
Identifiants chimiques
CAS 1572-10-7
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.192
Clé InChI PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
CID PubChem 136655
Nom IUPAC 5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%