Learn More
Acide 3-phényle-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10184244
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10184244
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO01317EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1134-49-2
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD01248821,MFCD05170017
Clé InChI QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
CID PubChem 121025
Nom IUPAC 3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%