Learn More
3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31034021
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31034021 100 g
31022329 25 g
31033137 500 g
31025780 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31034021 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD116134100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
CAS 103-41-3
Formule moléculaire C16H14O2
Numéro MDL MFCD00004789
Quantité 100 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Pourcentage de pureté 98%