Learn More
3-phényl-5-pipérazino-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl |
| Poids de la formule | 246.34 |
| Pourcentage de pureté | 97% |