Learn More
3-Phényl-5-vinyle-1,2,4-oxadiazole, TRC
Code produit 30012063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012063 10 mg 10mg
30003557 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33832010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28917-17-1
Formule moléculaire C10 H8 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Synonyme 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Nom IUPAC 3-phényl-5-vinyle-1,2,4-oxadiazole
SMILES C=Cc1onc(n1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Poids de la formule 172.0637
Pourcentage de pureté >95%