Learn More
Oxyme de 3-phénylacrylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10649404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10649404 1 g 1g
10007102 10 g -
10624375 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10649404 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09548DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 13372-81-1
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Numéro MDL MFCD00019969
Clé InChI RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Synonyme cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
CID PubChem 9561350
Nom IUPAC (E)-N-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylacrylaldehyde oxime
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 147.18