Learn More
Acide 3-phénylcinnoline-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10282932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10282932 1 g 1g
10798815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282932 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09072DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 10604-21-4
Formule moléculaire C15H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.257
Numéro MDL MFCD00219795
Clé InChI UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
CID PubChem 5709072
Nom IUPAC Acide 3-phénylcinnoline-4-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.26
Pourcentage de pureté 97%