Learn More
3-Phenyldihydrofuran-2,5-dione, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31033159
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033159 25 g
31025445 100 g
31023582 500 g
31019093 1 g
31031386 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31033159 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1276225g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyldihydrofuran-2,5-dione
CAS 1131-15-3
Formule moléculaire C10H8O3
Numéro MDL MFCD00192395
Quantité 25 g
SMILES O=C(O1)C(C2=CC=CC=C2)CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 176.17
Pourcentage de pureté 99%