Learn More
3-Phenylfuran-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30983557
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30983557 10 g
30973060 25 g
30971975 1 g
30969197 100 g
30981060 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30983557 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1255710g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylfuran-2,5-dione
CAS 36122-35-7
Formule moléculaire C10H6O3
Numéro MDL MFCD00015472
Quantité 10 g
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)=C2)OC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Pourcentage de pureté 97%