Learn More
3-Phénylhydantoïne, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459438 250 mg 250mg
15449438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63009.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2221-13-8 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2221-13-8
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.18
Numéro MDL MFCD00209486
Clé InChI RUEGAVIENIPHGK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 227930
Nom IUPAC 3-phénylimidazolidine-2,4-dione
SMILES O=C1CNC(=O)N1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylhydantoin
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Synonyme 3-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl-imidazolidine-2,4-dione, n-phenyl-2,5-imidazolidione, 2,4-imidazolidinedione,3-phenyl, 3-phenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, 3-phenylhydantoine, 2,4-imidazolidinedione, 3-phenyl
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide