Learn More
Acide 3-phénylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10396704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396704 1 g Flacon en verre ambré 1g
10706725 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396704 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC64501DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 14442-12-7
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD01936010
Clé InChI YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
CID PubChem 737474
Nom IUPAC Acide 3-phényl-1,2-oxazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%