Learn More
Acide 3-phénylisoxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31606.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS 14442-12-7
Point de fusion 180°C to 182°C
Formule moléculaire C10H7NO3
Numéro MDL MFCD01936010
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme 3-phenylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl, 3-phenyl-isoxazole-5-carboxylic acid, phenylisoxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-3-phenylisoxazole, 3-phenylisoxazole-5-carboxylic, 3-phenyl-5-isoxazolecarboxylicacid, 3-phenylisoxazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl-5-isoxazole carboxylic acid
Clé InChI YGTFDJRCCBKLDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-phényl-1,2-oxazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
CID PubChem 737474
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%