Learn More
Acide (+/-)-3-phényllactique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382297 5 g 5g
11372297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09854.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 828-01-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00065928
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
CID PubChem 3848
ChEBI CHEBI:25998
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-3-Phenyllactic acid
Point de fusion 95°C to 98°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2209791
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%