Learn More
3-(Phénylméthyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)éthényle]-4(3H)-quinazolinone, TRC
Code produit 30419952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30419952 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3354955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Phenylmethyl)-2-[(1E)-2-(3-pyridinyl)ethenyl]-4(3H)-quinazolinone
CAS 1290541-46-6
Formule moléculaire C12 H17 N3 O6
Quantité 5 mg
Synonyme BO 2
Formule InChI InChI=1S/C12H17N3O6/c1-2-20-11(18)6-4-15(12(19)14-10(6)13)9-3-7(17)8(5-16)21-9/h4,7-9,16-17H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,19)/t7-,8+,9+/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Nom IUPAC éthyle 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-2-oxopyrimidine-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 299.28
Poids de la formule 299.112