Learn More
3-[(Phénylméthyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Code produit 30419950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419950 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP327170500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Formule moléculaire C12H19NO2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
SMILES OCCC(CCO)NCc1ccccc1
Nom IUPAC 3-(benzylamino)pentane-1,5-diol
Poids moléculaire (g/mol) 209.28
Poids de la formule 209.1416