Learn More
3-phénylphtalide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362917
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11362917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16181.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5398-11-8 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5398-11-8
Numéro MDL MFCD00023099
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylphthalide
Point de fusion 116°C to 118°C
Formule moléculaire C14H10O2
Quantité 25 g
Beilstein 159678
Synonyme 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
Clé InChI SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
Nom IUPAC 3-phényl-3H-2-benzofurane-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
CID PubChem 95365
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 99%