Learn More
3-Phénylpropionaldéhyde, 94,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11413562 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11413562 100 g
11403562 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413562 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215619680
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 104-53-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Clé InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
CID PubChem 7707
Nom IUPAC 3-phénylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionaldehyde
Couleur Incolore
Densité 1.01g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 g
Poids de la formule 134.2
Pourcentage de pureté 0.949
Forme physique Liquide