Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484173 250 g 250g
11474173 50 g 50g
11464173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484173 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10367.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3-phénylpropionaldéhyde est utilisé comme agent aromatisant. Il est également utilisé dans la préparation du cinnamaldéhyde, de l’hydrocinnamaldéhyde 2-chloro par chloration alpha et par mélange d’alcools homopropargyles. Il sert de précurseur pour la synthèse du mélange de syn- et d’anti-bêta-hydroxyallylsilanes par hydroboration de l’allénylsilane. Il est également impliqué dans la cyanosilylation asymétrique catalytique pour préparer le composé (2S)-2-hydroxy-4-phénylbutanenitrile. De plus, il subit une réaction de Henry pour former des nitroaldols par réaction avec le nitrométhane.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle, l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-53-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00007021
Clé InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
CID PubChem 7707
Nom IUPAC 3-phénylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionaldehyde
Point de fusion -42°C
Densité 1.017
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Formule linéaire C6H5(CH2)2CHO
Indice de réfraction 1.523
Quantité 250 g
Beilstein 1071910
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%