Learn More
Acide 3-phénylpropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452717 100 g 100g
11462717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14908.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Hydrocinnamic acid is inhibitor of carboxypeptidase. Hydrocinnamic acid was used in the synthesis of three medium-chain acyl-Coenzyme A?s i.e. 3-phenylpropionyl-CoA from mixed anhydrides of fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide hydrocinnamique est inhibiteur de la carboxypeptidase. L’acide hydrocinnamique est utilisé dans la synthèse de trois acyl-coenzymes à chaîne moyenne A′, c’est-à-dire 3-phénylpropionyl-CoA à partir d’anhydrides mélangés d’acides gras.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-52-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002771
Clé InChI XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
CID PubChem 107
ChEBI CHEBI:28631
Nom IUPAC Acide 3-phénylpropanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionic acid
Point de fusion 47°C to 50°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 907515
Merck Index 14,4784
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%