Learn More
3-phénylpropionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322536
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322536 50 g 50g
11312536 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06483.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-59-0
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00001961
Clé InChI ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
CID PubChem 12581
ChEBI CHEBI:85426
Nom IUPAC 3-phénylpropanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionitrile
Point de fusion -2°C
Densité 1.008
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.521
Quantité 50 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 636348
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%